Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27743.03 H27743.MD
H27743.03EA 102 EUR
H27743.03 H27743.MD
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 99% CAS No.: 111258-23-2 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.21 Melting Point: 140-142° MDL No.: MFCD00134300
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134300
CAS nummer: 111258-23-2