Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27752.ME H27752.MC
H27752.MEEA 420 EUR
H27752.ME H27752.MC
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
CAS No.: 92220-65-0 Molecular Formula: C44H32Cl2Ir2N4 Formula Weight: 1072.09 MDL No.: MFCD07784515
Formule: C₄₄H₃₂Cl₂Ir₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784515
CAS nummer: 92220-65-0