7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27771.MD
H27771.03
H27771.MDEA
59.4
EUR
H27771.MD
H27771.03
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Purity: 97%
CAS No.: 325-14-4
Molecular Formula: C10H6F3N
Formula Weight: 197.16
Melting Point: 65-66°
MDL No.: MFCD00833760
Formule:
C₁₀H₆F₃N Smeltpunt: 65…66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00833760 CAS nummer: 325-14-4 |