Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27775.03
H27775.06
H27775.03EA
46.1
EUR
H27775.03
H27775.06
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 150190-03-7
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.20
Melting Point: 188-190°
MDL No.: MFCD09953494
Formule:
C₉H₁₁NO₃ Smeltpunt: 188…190 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09953494 CAS nummer: 150190-03-7 |