1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27776.09
H27776.03
H27776.09EA
288
EUR
H27776.09
H27776.03
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene ≥99%
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Purity: 99+%
CAS No.: 80221-11-0
Molecular Formula: C22H26
Formula Weight: 290.45
Melting Point: 40-42°
Boiling Point: 172-174°/0.5mm
MDL No.: MFCD04038794
Formule:
C₂₂H₂₆ Kookpunt: 172…174 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 40…42 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038794 CAS nummer: 80221-11-0 |