1-Boc-3-oxopiperazine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
H27823.06 H27823.03
H27823.06EA 208 EUR
H27823.06 H27823.03
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
1-Boc-3-oxopiperazine
Purity: 98% CAS No.: 76003-29-7 Molecular Formula: C9H16N2O3 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD02181069
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
MW: 200.238 g/mol
Smeltpunt: 156…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181069
CAS nummer: 76003-29-7