1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
H27831.03
H27831.06
H27831.14
H27831.03EA
41.9
EUR
H27831.03
H27831.06
H27831.14
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
1-Hexylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 86308-26-1
Molecular Formula: C12H25BO2
Formula Weight: 212.14
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.426
MDL No.: MFCD08457665
Formule:
C₁₂H₂₅BO₂ Dichtheid: 1,167 Vlampunt: 84 °C (183 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08457665 CAS nummer: 86308-26-1 |