N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27850.03
H27850.06
H27850.03EA
54
EUR
H27850.03
H27850.06
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 87691-27-8
Molecular Formula: C10H17NO5
Formula Weight: 231.25
Melting Point: ca 146° dec.
MDL No.: MFCD02094406
Formule:
C₁₀H₁₇NO₅ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02094406 CAS nummer: 87691-27-8 UN: 3077 ADR: 9,III |