3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27862.06 H27862.03
H27862.06EA 80.5 EUR
H27862.06 H27862.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Purity: 98% CAS No.: 175136-34-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 79-81° Boiling Point: 123-128°/0.2mm MDL No.: MFCD00218806
Formule: C₉H₁₁NO₂
Kookpunt: 123…128 °C (0,2 mmHg)
Smeltpunt: 79…81 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218806
CAS nummer: 175136-34-2