1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27886.03 H27886.06
H27886.03EA 124 EUR
H27886.03 H27886.06
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
CAS No.: 129799-08-2 Molecular Formula: C11H20N2O4 Formula Weight: 244.29 MDL No.: MFCD01632465
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632465
CAS nummer: 129799-08-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable