6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27966.18
H27966.09
H27966.18EA
315
EUR
H27966.18
H27966.09
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 39891-13-9
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 172-176°
MDL No.: MFCD01863172
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Smeltpunt: 172…176 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01863172 CAS nummer: 39891-13-9 |