1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H28165.06
H28165.03
H28165.06EA
125
EUR
H28165.06
H28165.03
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 131182-68-8
Molecular Formula: C12H22O2Si2
Formula Weight: 254.47
MDL No.: MFCD09266162
Formule:
C₁₂H₂₂O₂Si₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09266162 CAS nummer: 131182-68-8 |