4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H28414.09 H28414.03
H28414.09EA 77 EUR
H28414.09 H28414.03
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 51304-58-6 Molecular Formula: C12H14N2.HCl Formula Weight: 222.71 Melting Point: 210-214° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00012775
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂
Smeltpunt: 210…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012775
CAS nummer: 51304-58-6
EINECS: 257-124-5
ADR: 6.1,III