5-(Trifluoromethyl)indole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H28782.ME
H28782.MC
H28782.MEEA
318
EUR
H28782.ME
H28782.MC
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
5-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 100846-24-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 68-71°
MDL No.: MFCD03095341
Formule:
C₉H₆F₃N Smeltpunt: 68…71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095341 CAS nummer: 100846-24-0 |