tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
H28902.03
H28902.06
H28902.03EA
42.5
EUR
H28902.03
H28902.06
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 141699-55-0
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 40-47°
MDL No.: MFCD04115305
Formule:
C₈H₁₅NO₃ Smeltpunt: 40…47 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115305 CAS nummer: 141699-55-0 |