Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H30264.MD H30264.03
H30264.MDEA 109 EUR
H30264.MD H30264.03
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I)
Purity: 97% CAS No.: 213603-12-4 Molecular Formula: C23H33ClN2O2RuS Formula Weight: 538.11 MDL No.: MFCD12546183
Formule: C₂₃H₃₃ClN₂O₂RuS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546183
CAS nummer: 213603-12-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable