Biphenyl diphenyl ether eutectic
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dowtherm® A, Diphyl
H30347.AU H30347.0F
H30347.AUEA 118 EUR
H30347.AU H30347.0F
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
CAS No.: 8004-13-5 Flash Point: 113°(235°F) Odour: Unpleasant Melting Point: 12-14° Boiling Point: 257° UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00148859
Formule: C₂₄H₂₀O
Kookpunt: 257 °C
Smeltpunt: 12…14 °C
Dichtheid: 1,056
Vlampunt: 113 °C (235 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00148859
CAS nummer: 8004-13-5
EINECS: 616-827-0
UN: 3082
ADR: 9,III