1,4-Bis(phenylethynyl)benzene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H30395.03 H30395.06 H30395.14
H30395.03EA 40.2 EUR
H30395.03 H30395.06 H30395.14
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene 97%
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 1849-27-0 Molecular Formula: C22H14 Formula Weight: 278.36 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00160829
Formule: C₂₂H₁₄
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160829
CAS nummer: 1849-27-0