2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(2-Amino-5-chlorophenyl)methanol
H30531.06
H30531.14
H30531.06EA
35.4
EUR
H30531.06
H30531.14
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 37585-25-4
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 107-109°
MDL No.: MFCD00075163
Formule:
C₇H₈ClNO Smeltpunt: 107…109 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075163 CAS nummer: 37585-25-4 |