1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H31264.03
H31264.06
H31264.03EA
88.4
EUR
H31264.03
H31264.06
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine 97%
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine
Purity: 97%
CAS No.: 4488-22-6
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 188-193°
MDL No.: MFCD00145204
Formule:
C₂₀H₁₆N₂ Smeltpunt: 188…193 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00145204 CAS nummer: 4488-22-6 |