2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
H31512.03 H31512.06
H31512.03EA 65 EUR
H31512.03 H31512.06
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 93-85-6 Molecular Formula: C8H6N2O2S Formula Weight: 194.21 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00054180
Formule: C₈H₆N₂O₂S
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054180
CAS nummer: 93-85-6
EINECS: 202-283-8