8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 9-Formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-Hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde
H31782.03 H31782.06
H31782.03EA 57.4 EUR
H31782.03 H31782.06
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 63149-33-7 Molecular Formula: C13H15NO2 Formula Weight: 217.27 Melting Point: 72-74° MDL No.: MFCD00192477
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192477
CAS nummer: 63149-33-7
EINECS: 263-966-4