1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31868.03
H31868.06
H31868.14
H31868.03EA
44.8
EUR
H31868.03
H31868.06
H31868.14
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3622-35-3
Molecular Formula: C8H5NO2S
Formula Weight: 179.20
Melting Point: 245-251°
MDL No.: MFCD00111651
Formule:
C₈H₅NO₂S Smeltpunt: 245…251 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00111651 CAS nummer: 3622-35-3 |