6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H31962.03
H31962.06
H31962.03EA
35.4
EUR
H31962.03
H31962.06
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 80945-86-4
Molecular Formula: C7H3BrClNS
Formula Weight: 248.53
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD04971822
Formule:
C₇H₃BrClNS Smeltpunt: 98…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04971822 CAS nummer: 80945-86-4 |