1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
H31972.03
H31972.06
H31972.14
H31972.03EA
27
EUR
H31972.03
H31972.06
H31972.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 368-63-8
Molecular Formula: C10H8F6O
Formula Weight: 258.16
Melting Point: 70-74°
MDL No.: MFCD01632521
Formule:
C₁₀H₈F₆O Smeltpunt: 70…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01632521 CAS nummer: 368-63-8 |