2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32013.09 H32013.18
H32013.09EA 45 EUR
H32013.09 H32013.18
2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone 98%
2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone
Purity: 98% CAS No.: 14064-21-2 Molecular Formula: C7H10N2O Formula Weight: 138.17 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.5800 Odour: Recognizable Boiling Point: 69°/2mm MDL No.: MFCD00010685
Formule: C₇H₁₀N₂O
Kookpunt: 69 °C (2 mmHg)
Dichtheid: 1,048
Vlampunt: 92 °C (198 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010685
CAS nummer: 14064-21-2