2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32083.MD
H32083.03
H32083.MDEA
76.5
EUR
H32083.MD
H32083.03
2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Purity: 97%
CAS No.: 509072-57-5
Molecular Formula: C4H6F2O
Formula Weight: 108.09
Boiling Point: 129°
UN No.: UN1987
MDL No.: MFCD06797748
Formule:
C₄H₆F₂O Kookpunt: 129 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06797748 CAS nummer: 509072-57-5 ADR: 3,III |