2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32092.03
H32092.09
H32092.03EA
47.8
EUR
H32092.03
H32092.09
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 630-22-8
Molecular Formula: C5H11NS
Formula Weight: 117.21
Melting Point: 113-117°
MDL No.: MFCD09742834
Formule:
C₅H₁₁NS Smeltpunt: 113…117 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09742834 CAS nummer: 630-22-8 |