Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32113.03
H32113.06
H32113.03EA
65
EUR
H32113.03
H32113.06
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 62224-24-2
Molecular Formula: C6H4Br2O2S
Formula Weight: 299.97
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD00831688
Formule:
C₆H₄Br₂O₂S Smeltpunt: 77…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00831688 CAS nummer: 62224-24-2 |