1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32138.MD H32138.03
H32138.MDEA 81.6 EUR
H32138.MD H32138.03
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1914-65-4 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 82-85° MDL No.: MFCD02179127
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Smeltpunt: 82…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179127
CAS nummer: 1914-65-4