3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H32167.03
H32167.06
H32167.03EA
94.3
EUR
H32167.03
H32167.06
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 67869-90-3
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Boiling Point: 120-122°
MDL No.: MFCD01893356
Formule:
C₁₀H₁₀O₃ Kookpunt: 120…122 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01893356 CAS nummer: 67869-90-3 |