Tungsten ≥99.95% (metals basis), rods 2 mm (0.08 in) Ø
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43971.BV 43971.9X 43971.CE
43971.BVEA 86.5 EUR
43971.BV 43971.9X 43971.CE
Tungsten ≥99.95% (metals basis), rods 2 mm (0.08 in) Ø
Tungsten
Formule: W
Kookpunt: 5660 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3410 °C
Dichtheid: 19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945