2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane cis- and trans-mixture 99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 4359-46-0
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 117°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD16622267
Formule:
C₆H₁₂O₂ Kookpunt: 117 °C Dichtheid: 0,904 Vlampunt: 29 °C (84 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD16622267 CAS nummer: 4359-46-0 UN: 1993 ADR: 3,III |