4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32295.03 H32295.06
H32295.03EA 105 EUR
H32295.03 H32295.06
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Purity: 98% Molecular Formula: C9H7F3O4S Formula Weight: 268.21 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD04973012
Formule: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268.21 g/mol
Smeltpunt: 125…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973012
CAS nummer: 1099597-82-6