Agarose 4% B - CL, cross-linked, beads
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32305.AUEA 781 EUR
H32305.AU
Agarose 4% B - CL, cross-linked, beads
Agarose
Kookpunt: 100 °C
Dichtheid: 1,040
Vlampunt: 38 °C (100 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00081294
CAS nummer: 9012-36-6
UN: 1170
ADR: 3,III