2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32351.06 H32351.14
H32351.06EA 82.5 EUR
H32351.06 H32351.14
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Purity: 99% CAS No.: 768-58-1 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 50°(122°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 154° UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD16622268
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144.22 g/mol
Kookpunt: 154 °C
Dichtheid: 0.88
Vlampunt: 50 °C (122 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622268
CAS nummer: 768-58-1
ADR: 3 III