2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
H32356.06 H32356.14
H32356.06EA 58.6 EUR
H32356.06 H32356.14
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 95%
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Purity: 95% CAS No.: 26690-80-2 Molecular Formula: C7H15NO3 Formula Weight: 161.20 Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 92°/0.22mm MDL No.: MFCD00056657
Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161.20 g/mol
Kookpunt: 92 °C (0.22 mmHg)
Dichtheid: 1.042
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056657
CAS nummer: 26690-80-2