(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-(Trifluoromethyl)piperazine
H32524.MD
H32524.03
H32524.MDEA
96.9
EUR
H32524.MD
H32524.03
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 131922-05-9
Molecular Formula: C5H9F3N2
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 94-97°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD07373382
Formule:
C₅H₉F₃N₂ Smeltpunt: 94…97 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07373382 CAS nummer: 131922-05-9 ADR: 8,III |