5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32533.03 H32533.09
H32533.03EA 33.2 EUR
H32533.03 H32533.09
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 5330-38-1 Molecular Formula: C7H7ClO2 Formula Weight: 158.58 Melting Point: 84-87° MDL No.: MFCD00021967
Formule: C₇H₇ClO₂
Smeltpunt: 84…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021967
CAS nummer: 5330-38-1