3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32560.MD
H32560.03
H32560.06
H32560.MDEA
46.8
EUR
H32560.MD
H32560.03
H32560.06
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5504-65-4
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 280-285°
MDL No.: MFCD06798067
Formule:
C₁₀H₈N₂O₂ Smeltpunt: 280…285 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03834501 CAS nummer: 5504-65-4 |