3-Chloro-4-nitroaniline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H32581.03
H32581.09
H32581.03EA
22
EUR
H32581.03
H32581.09
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
3-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 95%
CAS No.: 825-41-2
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Melting Point: 157-161°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00085922
Formule:
C₆H₅ClN₂O₂ Smeltpunt: 157…161 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085922 CAS nummer: 825-41-2 ADR: 6.1,III |