2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32618.MD H32618.03
H32618.MDEA 46 EUR
H32618.MD H32618.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Melting Point: 91-93° MDL No.: MFCD10687403
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Smeltpunt: 91…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10687403
CAS nummer: 1040681-74-0