[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32694.06
H32694.03
H32694.06EA
138
EUR
H32694.06
H32694.03
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Purity: 96%
CAS No.: 6952-68-7
Molecular Formula: C6H5N3S
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 209-210°
MDL No.: MFCD03783345
Formule:
C₆H₅N₃S Smeltpunt: 209…210 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03783345 CAS nummer: 6952-68-7 |