tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H32709.03
H32709.06
H32709.03EA
54
EUR
H32709.03
H32709.06
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Purity: 99%
CAS No.: 81477-94-3
Molecular Formula: C19H21NO2
Formula Weight: 295.38
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00134280
Formule:
C₁₉H₂₁NO₂ Smeltpunt: 113…115 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134280 CAS nummer: 81477-94-3 |