Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
H32755.06 H32755.14
H32755.06EA 68 EUR
H32755.06 H32755.14
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 108354-78-5 Molecular Formula: C10H13NO2S Formula Weight: 211.28 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD00130099
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211.28 g/mol
Smeltpunt: 126…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130099
CAS nummer: 108354-78-5