tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
H32786.03
H32786.06
H32786.03EA
33.9
EUR
H32786.03
H32786.06
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 170491-63-1
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 52-54°
MDL No.: MFCD01456556
Formule:
C₁₀H₁₉NO₃ Smeltpunt: 52…54 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01456556 CAS nummer: 170491-63-1 |