2-Methylhexanoyl chloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H32829.09
H32829.03
H32829.09EA
251
EUR
H32829.09
H32829.03
2-Methylhexanoyl chloride 97%
2-Methylhexanoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 41693-47-4
Molecular Formula: C7H13ClO
Formula Weight: 148.63
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 163°
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD01318644
Formule:
C₇H₁₃ClO Kookpunt: 163 °C Dichtheid: 0,957 Vlampunt: 55 °C (131 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318644 CAS nummer: 41693-47-4 ADR: 8,II |