Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
H32883.03 H32883.06 H32883.14
H32883.03EA 34.1 EUR
H32883.03 H32883.06 H32883.14
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Purity: 95% CAS No.: 62451-84-7 Molecular Formula: C10H9F3O2 Formula Weight: 218.18 Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 211° MDL No.: MFCD04039762
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.175 g/mol
Kookpunt: 211 °C
Dichtheid: 1.24
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039762
CAS nummer: 62451-84-7