2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32937.03
H32937.09
H32937.03EA
35.2
EUR
H32937.03
H32937.09
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol
Purity: 97%
CAS No.: 68867-14-1
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00192276
Formule:
C₈H₇NOS Smeltpunt: 185…187 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00192276 CAS nummer: 68867-14-1 |