4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32950.03 H32950.06
H32950.03EA 56 EUR
H32950.03 H32950.06
4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
4-Isopropylbenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 6335-39-3 Molecular Formula: C9H13NO2S Formula Weight: 199.27 Melting Point: 103-106° MDL No.: MFCD00457071
Formule: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199.27 g/mol
Smeltpunt: 103…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457071
CAS nummer: 6335-39-3